68742
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
85-87 °C
grupo funcional
sulfone
cadena SMILES
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?