157767
Sulfuryl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.7 (vs air)
presión de vapor
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−54 °C (lit.)
densidad
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Clave InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of α-chloroketones.
- Regioselective (ortho-selective) chlorination of phenols.
- Conversion of monocyclic allylic cis-1,2-diols to the corresponding trans-1,2-chlorohydrins.
- Preparation of β-chlorotetrahydrofuran derivatives.
Sulfuryl chloride may be used as an efficient reagent for the p-chlorination of phenols.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?