335665
7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
97%
Sinónimos:
Umbelliferone-4-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
212 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
OC(=O)CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H8O5/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
Clave InChI
BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)