69860
Molybdenum(IV) sulfide
powder
Sinónimos:
Molybdenum disulfide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
tamaño de partícula
~6 μm (max. 40 μm)
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.