Saltar a
289647
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-aminobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H3(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
216-390-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
972238
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
339598564613D139459
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder and chunks
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
mp
208 °C (dec.) (lit.)
mp
211-215 °C (lit.)
mp
236-238 °C (lit.)
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)