308110
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
densidad
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)