127027
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Sinónimos:
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?