Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2C(CH2Br)2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
261.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-967-7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
10 mmHg ( 178 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
InChI key
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| mp 112-114 °C (lit.) | mp - | mp −27 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| vapor pressure 10 mmHg ( 178 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.8 mmHg ( 20 °C), 9.8 mmHg ( 100 °C) | vapor pressure - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?