295035
1,3-Butadiene
≥99%
Sinónimos:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.9 (15 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1863 mmHg ( 21 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
788 °F
contiene
p-tert-butylcatechol as inhibitor
lim. expl.
12 %
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.5 g/L at 20 °C
densidad
0.62 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following:
- 1-Silyl-substituted 1,3-butadienes, by [RuHCl(CO)(PCy3)2]-catalyzed silylative coupling of terminal (E)-1,3-dienes with vinylsilanes.
- Synthetic rubber and thermoplastic resins.
- Disilylated dimers by reacting with chlorosilanes.
- Octa-2,7-dien-1-ol via palladium catalyzed-hydrodimerization.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Compatible with the following:
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-104.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.