275778
Imidazo[1,2-a]pyridine
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.626 (lit.)
bp
103 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccn2ccnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
Clave InChI
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?