Merck
274208
Sigma-Aldrich
Dichlorodiethylsilane
97%
Sinónimos:
Diethyldichlorosilane, Diethyldichlorosilicon
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2SiCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.11
Beilstein:
605313
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
125-131 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
79.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26.1 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Peter Bieling et al.
The EMBO journal, 37(1), 102-121 (2017-11-17)
WASP-family proteins are known to promote assembly of branched actin networks by stimulating the filament-nucleating activity of the Arp2/3 complex. Here, we show that WASP-family proteins also function as polymerases that accelerate elongation of uncapped actin filaments. When clustered on
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation