M85301
Methyltrichlorosilane
99%
Sinónimos:
MTS, Trichloro(methyl)silane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
150 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>760 °F
lim. expl.
11.9 %
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
densidad
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Clave InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?