272248
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
4-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-Nitrobenzenesulfonic acid chloride, 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-Nitrophenyl-1-sulfonyl chloride, 4-Nitrophenylsulfonyl chloride, Nosyl chloride, p-Nitrobenzenesulfonyl chloride, p-Nitrophenylsulfonyl chloride, p-Nosyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2′-bipyridine, nbs = 4-nitrobenzenesulfonate)
- hydroxylamines of sulfadiazine and sulfamethoxazole
- solution phase peptide using N-nosyl-α-amino acids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?