270849
2-Naphthalenethiol
≥95%
Sinónimos:
2-Naphthyl mercaptan, Thio-2-naphthol (β)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
bp
286 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: very soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
petroleum ether: very soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8S/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clave InChI
RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?