Merck
63759
7-Mercapto-4-methylcoumarin
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
4-Methyl-7-thioumbelliferone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
192.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7476043
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)