Merck
924520
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl chloride
Sinónimos:
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
606667
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methoxybenzyl chloride can be used as a reactant:
  • To synthesize 4-methoxybenzyl esters by reacting with cyclic anhydrides.
  • In the mono-alkylation of trans-1,2-diaminocyclohexane.
It can also be used as a:
  • Protecting group for amino acids during peptide synthesis using triethylamine as a base.
  • Co-catalyst in the intramolecular carboamination of aminodienes to N-heterocyclesvia benzyl-group transfer.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)