Merck
284505
Sigma-Aldrich
1,2-Dicloroetano
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
Cloruro de etileno, Dicloruro de etileno
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
eCl@ss:
39050106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.8%
bp:
83 °C (lit.)
presión de vapor:
87 mmHg ( 25 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
presión de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
775 °F
lim. expl.
15.6 %
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2-Dichloroethane may be used as a reactant and solvent for the synthesis of 3,6-dibromo-9-(2-chloroethyl)-9H-carbazole from 3,6-dibromo-9H-carbazole.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and spectroelectrochemical characterization of multi-colored novel poly (3, 6-dithienylcarbazole) derivatives containing azobenzene and coumarin chromophore units.
Yi?it D, et al.
Electrochimica Acta, 196, 140-152 (2016)
Synthesis and antitumor activity of 5-trifluoromethyl-2,4-dihydropyrazol-3-one nucleosides.
Abdou IM, et al.
Molecules (Basel), 9(3), 109-116 (2004)
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated