257478
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
97%
Sinónimos:
PFPOH
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
densidad
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
Clave InChI
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as derivatization reagent in detection of unlabeled and 15N2 -labeled L-tryptophan, L-kynurenine, serotonin and quinolinic acid in human and rat plasma by GC-MS[2]
- as derivatization reagent in simultaneous analysis of cocaine, cocaethylene and their possible metabolic and pyrolytic products in blood, urine and muscle by GC-MS[3]
- preparation of trifluoromethyl ynamines which, in turn, converted aldehydes to α-trifluoromethyl-α,β-unsaturated amides[4]
- to generate fluorinated α-keto ethers with alkenes[5] and has wide applications in the expanding fluorous research area[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?