331023
Nonafluoro-tert-butyl alcohol
99%
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
5.19 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
45 °C (lit.)
densidad
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O/c5-2(6,7)1(14,3(8,9)10)4(11,12)13/h14H
Clave InChI
XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?