Merck
254614
Sigma-Aldrich
N-(Phenylseleno)phthalimide
technical grade
Sinónimos:
2-(Phenylseleno)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Phenylselanylisoindole-1,3-dione, N-Phenylselenylphthalimide
Seleccione un Tamaño
1 G
$65.100
5 G
$225.000
$65.100
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$65.100
5 G
$225.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NO2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
302.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$65.100
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
mp
181-184 °C (lit.)
grupo funcional
imide
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N([Se]c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2Se/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13)18-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clave InChI
TYZFQSLJTWPSDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-(Phenylseleno)phthalimide is a versatile selenamide reagent and has been used:
  • to selectively derivatize thiols for mass spectrometric analysis[1]
  • to derivatize thiol peptides in protein digests[1]
  • in L-prolinamide or pyrrolidine trifluoromethanesulfonamide promoted α-selenenylation reactions of aldehydes and ketones[2]
  • for introducing PhSe into protected glycals[3], ketones[4], aldehydes[4], stannanes[5] and exocyclic alkenes[6]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 34, 7755-7755 (1993)
Tetrahedron Letters, 33, 6243-6243 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 7915-7915 (1993)
Synlett, 419-419 (1992)
Jian Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5678-5687 (2005-07-02)
[reaction: see text] A new catalytic method for direct alpha-selenenylation reactions of aldehydes and ketones has been developed. The results of exploratory studies have demonstrated that L-prolinamide is an effective catalyst for alpha-selenenylation reactions of aldehydes, whereas pyrrolidine trifluoromethanesulfonamide efficiently