Merck
183342
Sigma-Aldrich
Phenylselenyl chloride
98%
Sinónimos:
Benzeneselenenyl chloride, Benzeneselenyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SeCl
Número de CAS:
Peso molecular:
191.52
Beilstein:
1237091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Phenylselenyl chloride is a synthon for 2-amino alcohols. It is a versatile reagent in organic synthesis.
Aplicación
Phenylselenyl chloride was used in the synthesis of (cyclobut-1-enylselanyl)benzene.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron, 49, 1841-1841 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3355-3355 (1993)
Tetrahedron, 47, 4211-4211 (1991)
Inorganic Chemistry, 30, 3402-3402 (1991)
Le-Ping Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2805-2808 (2004-04-13)
The reaction of methylenecyclopropanes 1 with phenylsulfenyl chloride or phenylselenyl chloride gives (cyclobut-1-enylsulfanyl)benzene or (cyclobut-1-enylselanyl)benzene along with ring-opened product in good total yields at 0 degrees C in various solvents. A plausible mechanism has been proposed.