Merck
249572
Sigma-Aldrich
Sodium acetylide suspension
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil, 95% (Purity of contained acetylide)
Sinónimos:
Ethynyl sodium
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CNa
Número de CAS:
Peso molecular:
48.02
Beilstein:
3587232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95% (Purity of contained acetylide)
concentración
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
cadena SMILES
[Na]C#C
InChI
1S/C2H.Na/c1-2;/h1H;
Clave InChI
SLBNQJAGYKQCKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Sodium acetylide suspension has been used in the preparation of:
  • 2-ethynyladamantan-2-ol
  • apical-equatorial (ae) isomer of (Et4N)3[1-(2′-B10H9)-2-NH3B10H8]
  • trimethylsilylacetylene
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of novel carbo-and hetero-polycycles. Part 8. An efficient and convenient synthesis of adamantylidenevinylidenecyclopropane derivatives.
Eguchi S and Arasaki M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 1047-1050 (1988)
D A Feakes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(8), 3029-3033 (1994-04-12)
The polyhedral borane ion [n-B20H18]2- reacts with liquid ammonia in the presence of a suitable base to produce an apical-equatorial (ae) isomer of the [B20H17NH3]3- ion, [1-(2'-B10H9)-2-NH3B10H8]3-. The structure of this product has been confirmed by 11B NMR spectroscopy and
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)