223441
Hidruro de sodio
dry, 90%
Sinónimos:
Sodium monohydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
800 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
Clave InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups
- a hydride donor that can be used in various reactions such as nitriles, amides, and imines
- for potential usage in thermal energy storage
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?