246263
Indole-4-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
4-Carboxyindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
213-214 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Clave InChI
ROGHUJUFCRFUSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-butyl esters of indole and pyrrolecarboylic acids are readily prepared by direct treatment with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal (Cat. No. 395005).
- Reactant for preparation of substituted indole derivatives as histamine H3 antagonists
- Reactant for preparation of potent and selective inhibitors of human reticulocyte 15-lipoxygenase-1
- Reactant for preparation of inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
- Reactant for preparation of pyridinyl carboxylates as SARS-CoV 3CL proinhibitors
- Reactant for preparation of substituted bipiperidinylmethyl amides as CCR3 membrane binding ligands
- Reactant for preparation of indole amide hydroxamic acids as potent inhibitors of histone deacetylases
- Reactant for preparation of 2-[[[4′-chloro-[1,1-biphenyl]-4-yl]thio]methyl]-N-hydroxybutanamide derivatives as specific metalloproteinase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthetic Communications, 34, 3691-3691 (2005)
SOLVENT EFFECTS ON THE ELECTRONIC ABSORPTION AND FLUORESCENCE SPECTRA OF INDOLE?4?CARBOXYLIC ACID: PROTOTROPIC EQUILIBRIA IN AQUEOUS SOLUTIONS.
Krishnamurthy M.
Photochemistry and Photobiology, 45(3), 359-364 (1987)