Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99%
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Methyl indole-5-carboxylate may be used as a reactant in the following processes:
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 126-128 °C (lit.) | mp 76-80 °C (lit.) | mp 160-164 °C |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?