242551
1,5-Pentanedithiol
96%
Sinónimos:
Pentamethylene dimercaptan
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
densidad
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?