Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HS(CH2)4SH
Número CAS:
Peso molecular:
122.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-728-3
Beilstein/REAXYS Number:
1697080
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Butanedithiol
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?