H12005
1,6-Hexanedithiol
96%
Sinónimos:
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?