240567
(±)-2-Butanol
≥99%
Sinónimos:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.