238554
Lanthanum(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum nitrate hydrate, Lanthanum trinitrate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
(powder, crystals or chunks)
composición
Degree of hydration, 3-5
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clave InChI
HVMFKXBHFRRAAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a starting material to synthesize lanthanum zirconate nanoparticles.
- As a precursor to prepare luminescent lanthanum-tricarboxytriphenylamine (La-TCA) coordination polymer nanosheets.
- To fabricate perovskite oxide-type LaFeO3 dendrites for chemical sensors.
- To synthesize LaMnO3 perovskite catalysts by using citric acid sol–gel method and La0.6Sr0.4MnO3 perovskites via coprecipitation method. The LaMnO3 perovskite catalysts has used for the oxidation of propane for emission control of hydrocarbon volatile organic compounds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.