233331
Acetonitrilo-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99.8 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
contains
1 % (v/v) TMS
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?