228575
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
98%
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
183-186 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?