227102
2,2-Diethoxyacetophenone
>95%
Sinónimos:
α,α-Diethoxyacetophenone, Phenylglyoxal 2-diethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
>95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?