223638
Silver oxide
predominantly silver(II) oxide
About This Item
Productos recomendados
descripción
mixture
Formulario
powder and chunks
impurezas
silver(I) oxide (remainder)
densidad
7.483 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=[Ag]
InChI
1S/Ag.O
Clave InChI
OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis, and are some of the organic chemist’s most powerful tools for creating novel products. Below is a list of the most commonly used oxidizing and reducing agents currently available in our catalog.