Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
379.46
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-862-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534323
Colour Index Number:
26050
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd), 533 nm
ε (extinction coefficient)
≥14230 at 367-377 nm in toluene, ≥24660 at 528-538 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Application
Sudan Red 7B has been used to stain the fat bodies of Ostrinia nubilalis (Hübner) larvae.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Red 7B
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?