219967
12-Hydroxyoctadecanoic acid
99%
Sinónimos:
12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
74-76 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)