200999
12-Bromododecanoic acid
97%
Sinónimos:
12-Bromolauric acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
52-55 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
Clave InChI
YYKBWYBUCFHYPR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)