Saltar a
R8750
Methyl ricinoleate
≥99% (GC)
Sinónimos:
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$59.400
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$167.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36O3
Número CAS:
Peso molecular:
312.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-472-3
Beilstein/REAXYS Number:
6132055
MDL number:
$59.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChI key
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR3837M1770180M3650
description
≥99% (GC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98.5% (capillary GC), liquid
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.5% (capillary GC)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl ricinoleate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)