21185
Calcium L-lactate hydrate
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 5% in H2O
impurezas
~4 mol/mol water
cadena SMILES
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Clave InChI
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?