Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
432.94
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7240947
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
InChI key
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Building block for preparing FMOC-protected PNA (Peptide Nucleic Acid) monomers.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?