Merck
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III) bromide hydrate
Sinónimos:
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
IrBr3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
431.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iridium
concentración
≤43.6% Ir (gravimetric)
cadena SMILES
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.