Merck
206067
Sigma-Aldrich
Hexacloroplatinato (IV) de potasio
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Cloroplatinato de potasio, Cloruro de platino (IV) y potasio, Cloruro de platino y potasio, Cloruro platínico de potasio, Hexacloroplatinato de dipotasio, Hexacloruro de platinato y dipotasio, Hexacloruro de platino (IV) y potasio
Seleccione un Tamaño
1 G
$142.500
5 G
$571.100
25 G
$2.146.000
100 G
$5.961.000
$142.500
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$142.500
5 G
$571.100
25 G
$2.146.000
100 G
$5.961.000
About This Item
Fórmula lineal:
K2PtCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
485.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$142.500
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
El hexacloroplatinato de potasio (K2PtCl6) es el compuesto inorgánico que se utiliza comúnmente como precursor del platino (Pt) para la preparación de compuestos de platino.
Aplicación
El hexacloroplatinato de potasio (K2PtCl6) se puede utilizar para sintetizar:
  • Sistema catalítico complejo K2PtCl6-PEG/SiO2 para la reacción de hidrosililación en fase de vapor.
  • Catalizadores pirofosfato de níquel decorado con Pt β-Ni2P2O7/Pt y fosfato de níquel Ni3(PO4)2/Pt para la reacción de evolución de hidrógeno (HER) por descomposición de agua.
  • Catalizador de esferas de complejo polipirrol-platino para la descomposición del peróxido de hidrógeno para formar oxígeno.
Para usos a pequeña escala y de alto rendimiento, el producto también está disponible como ChemBeads (932175)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lee, J. M.; Chang, S.
Tetrahedron Letters, 47, 1375-1375 (2006)