We have used the product in our lab and it seems to work as expected
202738
Barium chloride
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
densidad
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.