Saltar a
449652
Barium chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
208.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
eCl@ss:
38050210
Assay:
99.95% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.95% trace metals basis
reaction suitability
core: barium
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
202746529591449644
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
≥99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
mp
963 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)