Merck
199494
Sigma-Aldrich
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Sinónimos:
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17Br
Número de CAS:
Peso molecular:
333.39
Beilstein:
774145
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clave InChI
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Bromooctadecane is a key building block that can undergo nucleophilic substitution. Used to functionalize carbon nanotubes.
Aplicación
1-Bromooctadecane was used in the synthesis of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs).
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Functionalization of shortened SWCNTs using esterification
Wan-Joong K et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 25, 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained