Merck
192724
Sigma-Aldrich
Hidruro de diisobutilaluminio solution
25 wt. % in toluene
Sinónimos:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.22
Beilstein/REAXYS Number:
4123663
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
25 wt. % in toluene
density
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
General description
La disolución de hidruro de diisobutilaluminio es un fuerte reductor que se utiliza para convertir los ésteres de arilpropiolato en sus alcoholes propargílicos.[1]
El reductor hidruro de diisobutilaluminio suele utilizarse para la reducción de un éster a un aldehído.[2]
Application
La disolución de hidruro de diisobutilaluminio (25 peso % en tolueno) se ha utilizado para la reducción de imidas:[3]
  • N
  • -(cis-2-vinilciclohexil)succinimida a 1-(cis-2-vinilciclohexil)-5-hidroxi-2-pirrolidinonia
  • N-(But-4-en-1-i1)-2(E)-(carbetoximetilideno)-5-oxo-pirrolidina a N-(but-4-en-1-il)- 2(E)-(carbetoximetilideno)-5-hidroxipirrolidina
  • N-(Hept-1-en-4-y1)-2(E)-(carbetoximetilideno)-5-oxo-pirrolidina a N-(hept-1-en-4-i1)-2(E)-(carbetoximetilideno)-5-hidroxipirrolidina
  • N-(cis-2-Vinilciclohexil)-2-(carbetoximetilideno)-5-oxopirrolidina a rel-(3aR,SS,5aS,SaR)-1( E)-(carbetoximetilideno)-5-(formiloxi)dodecahidropirrolo[1,2-a]quinolina
Utilizada en la desbromación reductiva catalizada por Pd de los alquil bromuros secundarios. O-desbencilación y apertura del anillo de los furanósidos perbencilados. Cómoda generación in situ de HZrCp2Cl a partir de ZrCp2Cl2 y DIBAL-H.
Packaging
La botella Sure/Seal de 25 g se recomienda como una botella de un solo uso. Los pinchazos repetidos provocarán probablemente una disminución del rendimiento del producto.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of arylpropiolate esters from trichlorocyclopropenium cation and elaboration of the esters to unsymmetrical 1, 4-pentadiyn-3-ones and unsymmetrical tellurapyranones
Wadsworth, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 3662-3668 (1987)
Vinylogous N-acyliminium ion cyclizations: application to the synthesis of depentylperhydrogephyrotoxin.
Hart DJ
The Journal of Organic Chemistry, 46(2), 367-373 (1981)
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)
Hidetsura Cho et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 627-636 (2009-12-31)
A systematic investigation of the reductive ring-expansion reaction of cyclic ketoximes fused to aromatic rings with diisobutylaluminum hydride (DIBALH) is described. This reaction regioselectively afforded a variety of five- to eight-membered bicyclic heterocycles or tricyclic heterocycles containing nitrogen neighboring an
D J Kopecky et al.
The Journal of organic chemistry, 65(1), 191-198 (2000-05-18)
An optimized protocol for the DIBALH reductive acetylation of acyclic esters and diesters is described. This reductive acetylation procedure allows a wide variety of esters to be converted into the corresponding alpha-acetoxy ethers in good to excellent yields. It was