Merck
190187
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylpropylamine
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.4055 (lit.)
bp
84-87 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
Clave InChI
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2-Dimethylpropylamine was used as standard in separation of alkali and alkaline earth metal cations by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.