668516
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
Sinónimos:
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
densidad
0.743 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
- methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate
- N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?