ALD00592
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Sinónimos:
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
mp
120-125 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.