161497
3,4-(Methylenedioxy)aniline
97%
Sinónimos:
5-Amino-1,3-benzodioxole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Beilstein:
4919
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
bp
144 °C/16 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H7NO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4,8H2
Clave InChI
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines.
Aplicación
3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
A general ruthenium-catalyzed synthesis of aromatic amines.
Dirk Hollmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(43), 8291-8294 (2007-09-25)
A Rsoswsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(9), 1034-1037 (1979-09-01)
Nine heretofore unknown mono- and dihydroxyanilide analogues of the cytotoxic mushroom metabolites L-glutamic acid gamma-(4-hydroxyanilide) (1) and L-glutamic acid gamma-(3,4-dihydroxyanilide) (3, agaridoxin) were synthesized and tested as inhibitors of the growth of B16 mouse melanoma cells in culture. The naturally
K N Vennila et al.
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and